Merck
NISTRM8505
Vanadium in Rohöl
NIST® RM 8505
Synonym(e):
Crude oil
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Sonstige Hinweise
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - (External MSDS)
Flammpunkt (°C)
-7 °C - (External MSDS)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)