Merck
NISTRM8447
Perfluorierte Sulfonsäuren in Methanol
NIST® RM 8447
About This Item
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
multi-component solution
Sonstige Hinweise
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Perfluorobutane sulfonate (C4HF9O3S), Perfluorohexane sulfonate (C6HF13O3S), Perfluorooctane sulfonate (C8HF17O3S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
71.6 °F
Flammpunkt (°C)
22 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)