NISTC1115
Kommerzieller Bronze-Standard für die optische Emissions- und Röntgenspektroskopie
NIST® SRM® C1115, A (block)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of disk
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Copper (Cu), Zinc (Zn), Iron (Fe), Tin (Sn), Nickel (Ni), Lead (Pb), Phosphorus (P)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)