Wichtige Dokumente
NIST8599
Molybdän(IV)-sulfid
NIST®SRM®
Synonym(e):
Molybdändisulfid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Verpackung
pkg of 10 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Dichte
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
InChIKey
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)