Merck
NIST8044
Common Commercial Asbestos: Chrysotile
NIST®SRM®
Synonym(e):
Chrysotile
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Mg3Si2H4O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.11
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Verpackung
pkg of 2.6 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
diffraction/scattering: suitable
Anwendung(en)
industrial hygiene
Format
matrix material
SMILES String
[Si]([O-])([O-])([O-])O.[Si]([O-])([O-])([O-])O.[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].O
InChI
1S/3Mg.2HO4Si.H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;/h;;;2*1H;1H2/q3*+2;2*-3;
InChIKey
CWBIFDGMOSWLRQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
One unit of RM 8044 comprises a single bottle of loosely packed mine-grade chrysotile asbestos, with each bottle containing around 2.6 grams of material. For more information, please refer to the COA and SDS.SRM 8044_cert
SRM 8044_SDS
Sonstige Hinweise
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1A - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)