NIST3111A
Cäsium(Cs)-Standardlösung
NIST® SRM® 3111a
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 5 x 10 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
single component solution
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 3111A_cert
SRM 3111A_SDS
Sonstige Hinweise
Cesium (Cs)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)