NIST2638A
Kohlenmonoxid in Stickstoff
NIST SRM 2638a, nominal 5000 umol/mol
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
gas (compressed)
Verpackung
pkg of cylinder
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Carbon monoxide (CO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon Dioxide (CO2), Water (H2O), Methane (CH4), Total other hydrocarbons, Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)