NIST2570
Bleifarbfolie für tragbare Röntgenfluoreszenz-Analysatoren
NIST® SRM® 2570, blank (color code: white)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 film
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
XRF: suitable
Anwendung(en)
coatings
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
SRM 2570_cert
SRM 2570_SDS
Sonstige Hinweise
Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)