Wichtige Dokumente
NIST2186I
Kaliumphosphat
NIST® SRM® 2186I
Synonym(e):
Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, prim.-Kaliumphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
NIST standard reference material
Verpackung
pkg of 30 g
Hersteller/Markenname
NIST®
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp (Schmelzpunkt)
252.6 °C (lit.)
Dichte
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
general analytical
Format
neat
SMILES String
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Potassium Dihydrogen Phosphate
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)