NIST1003C
Glasperlen – Partikelgrößenverteilung
NIST® SRM® 1003c
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
powder
Verpackung
pkg of 28 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
glass & ceramic
Allgemeine Beschreibung
SRM 1003C_cert
SRM 1003C_SDS
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)