Merck
N0020000
Nabumeton
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-(6-Methoxy-2-naphthyl)-2-butanon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nabumetone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
COc1ccc2cc(CCC(C)=O)ccc2c1
InChI
1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
BLXXJMDCKKHMKV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTGS2(5743)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Nabumetone EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Nicht-selektives, nicht-steroides entzündungshemmendes Arzneimittel (NSAID)
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R Andrew Moore et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (4)(4), CD007548-CD007548 (2009-10-13)
Nabumetone is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) used mainly in treating pain associated with arthritis. The usual oral dose for osteoarthritis is 1000 mg daily, and higher doses are not advised in older patients. There are no known systematic reviews
Neha Sethi et al.
Journal of chromatographic science, 50(2), 85-90 (2012-02-03)
High efficiency and less run time are the basic requirements of high-speed chromatographic separations. To fulfill these requirements, a new separation technique, ultra-performance liquid chromatography (UPLC), has shown promising developments. A rapid, specific, sensitive, and precise reverse-phase UPLC method is
Lenka Nespesná et al.
Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, 60(1), 17-24 (2011-06-10)
The study aimed to establish and validate an analytical method for the determination of nabumetone and 6-methoxy-2-naphthylacetic acid (6-MNA) in human plasma after a single therapeutic dose of the drug. Two methods based on HPLC with UV and MS detection
David Foley et al.
Organic & biomolecular chemistry, 7(6), 1064-1067 (2009-03-06)
Thiodipeptide prodrugs of the ketone nabumetone are shown to have affinity for, and be transported by, PepT1 in vitro.
Solubility of triamcinolone acetonide and other anti-inflammatory drugs in silicone oil: implications for Therapeutic Efficacy.
José Carlos Pastor et al.
Retina (Philadelphia, Pa.), 28(9), 1247-1250 (2008-07-17)