M2300000
Minoxidil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
6-(1-Piperidinyl)-2,4-pyrimidindiamin-3-oxid, 6-(1-Piperidinyl)-pyrimidin-2,4-diamin-3-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
minoxidil
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
272-274 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
NC1=CC(=NC(=N)N1O)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6,11,15H,1-5,10H2
InChIKey
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)