Wichtige Dokumente
M0215000
Mebendazol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Benzoyl-2-benzimidazolcarbaminsäure-methylester, Methyl-N-(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-carbamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mebendazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H13N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,17,18,19,21)
InChIKey
OPXLLQIJSORQAM-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)