Merck
L0551000
Levonorgestrel
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
D(−)-Norgestrel, 13β-Ethyl-17α-ethinyl-17β-hydroxygon-4-en-3-on, 17α-Ethinyl-18-homo-19-nortestosteron, 18,19-Dinor-13β-ethyl-17β-hydroxy-4-pregnen-20-in-3-on, 18,19-Dinor-4-pregnen-20-in-3-on, Levonorgestrel
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
levonorgestrel
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChIKey
WWYNJERNGUHSAO-XUDSTZEESA-N
Angaben zum Gen
human ... PGR(5241)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Levonorgestrel EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Anita Nelson et al.
Obstetrics and gynecology, 122(6), 1205-1213 (2013-11-19)
To evaluate the efficacy and safety of two low-dose levonorgestrel intrauterine contraceptive systems. Nulliparous and parous women aged 18-35 years with regular menstrual cycles (21-35 days) requesting contraception were randomized to 3 years of treatment with one of two levonorgestrel
Abbey B Berenson et al.
Obstetrics and gynecology, 121(5), 951-958 (2013-05-03)
Many U.S. health care providers remain reluctant to prescribe intrauterine devices (IUDs) to teenagers as a result of concerns about serious complications. This study examined whether 15-19-year-old IUD users were more likely to experience complications, failure, or early discontinuation than
Jantien Visser et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 3(3), CD003990-CD003990 (2013-04-02)
Adequate contraceptive advice is important in both women with diabetes mellitus type 1 and type 2 to reduce the risk of maternal and infant morbidity and mortality in unplanned pregnancies. A wide variety of contraceptives are available for these women.
Ioannis D Gallos et al.
Obstetrics and gynecology, 121(6), 1165-1171 (2013-07-03)
To identify predictors and to estimate their prognostic accuracy for regression and relapse of endometrial hyperplasia treated with levonorgestrel-releasing intrauterine system or oral progestogens. This was a cohort study of women treated with levonorgestrel-releasing intrauterine system or oral progestogens for
Virpi Koskela-Niska et al.
International journal of cancer, 133(7), 1680-1688 (2013-03-26)
Postmenopausal hormone therapy (HT) associates with an increased risk of ovarian cancer, but its' influence on tumor histology is not as well known. Therefore, we evaluated the effect of various types of HT on the risk of epithelial ovarian cancer