Wichtige Dokumente
IRMM644
Schwefel-32S -Lösung
IRMM®, certified reference material, Spike Isotopic Reference Material
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Isotopenreinheit
32S
Hersteller/Markenname
JRC
Konzentration
326.28 μmol/kg±0.80 μmol/kg 32S in 3.2 M HNO3
Anwendung(en)
general analytical
Format
single component solution
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
[32S]
InChI
1S/S/i1+0
InChIKey
NINIDFKCEFEMDL-IGMARMGPSA-N
Hinweis zur Analyse
IRMM644
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)