Wichtige Dokumente
IRMM526B
Niob
IRMM®, certified reference material, 0.1 mm foil
Synonym(e):
Columbium
About This Item
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Hersteller/Markenname
JRC
Widerstandsfähigkeit
13-16 μΩ-cm, 20°C
bp
4742 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2468 °C (lit.)
Dichte
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
industrial hygiene
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
SMILES String
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChIKey
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
IRMM526B
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)