Wichtige Dokumente
IRMM524B
Eisen
IRMM®, certified reference material, 0.5 mm wire
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Hersteller/Markenname
JRC
Widerstandsfähigkeit
9.71 μΩ-cm
bp
2750 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1535 °C (lit.)
Dichte
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
general analytical
Format
matrix material
SMILES String
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChIKey
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
IRMM524B
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)