Merck
H1400000
Hydrocortisonacetat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Hydrocortison 21-Acetat, 11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnen-3,20-dion-21-acetat, 17-α-Hydroxycorticosteronacetat, 17-Hydroxycorticosteron-21-acetat, 21-Acetoxy-4-pregnen-11β,17α-diol-3,20-dion, 4-Pregnen-11β,17α,21-triol-3,20-dion-21-acetat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H32O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.50
Beilstein:
2066841
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
hydrocortisone
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
223 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChIKey
ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Anwendung
Der EP Referenzstandard Hydrocortisonacetat ist nur zur Verwendung in Laboruntersuchungen vorgesehen, wie im Europäischen Arzneibuch ausdrücklich vorgeschrieben.
Verpackung
Dieses Produkt wird wie von der herausgebenden Arzneibuch-Kommission festgelegt bereitgestellt. Die aktuelle Mengeneinheit finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B Ramírez Andrade et al.
Journal of dairy science, 91(6), 2299-2306 (2008-05-20)
Lactation artificially induced (ART) by steroid hormones and natural lactation (NAT) after lambing were compared in 2 dairy sheep breeds (Manchega and Lacaune) in 2 experiments conducted during winter and spring. In experiment 1, ART ewes (14 Manchega and 9
Nunzia Falco et al.
International journal of pharmaceutics, 441(1-2), 589-597 (2012-11-06)
The objective of the present study was to develop an anti-inflammatory prolonged action formulation for local injection in prefilled syringes. Hydrocortisone acetate (HA) was selected as a model corticosteroid drug to be incorporated in poly(lactic-co-glycolic) (PLGA) microspheres. The formulation was
Alexander Reznikov et al.
Experimental and toxicologic pathology : official journal of the Gesellschaft fur Toxikologische Pathologie, 60(6), 489-497 (2008-08-12)
We investigated the effects of hydrocortisone acetate administered to pregnant rats over the last gestational week on some neuroendocrine characteristics in adult female and male offspring. Prenatal glucocorticoid eliminated sex dimorphism of the neurons nuclei volumes in the medial preoptic
Johanna Mandelin et al.
Acta dermato-venereologica, 90(2), 170-174 (2010-02-20)
A one-year, randomized, double-blind study was conducted in 80 patients with atopic dermatitis treated with tacrolimus ointment or a corticosteroid regimen (hydrocortisone acetate 1% ointment for head and neck, hydrocortisone butyrate 0.1% ointment for trunk and limbs) to compare efficacy
Otto Chan et al.
Disability and rehabilitation, 30(20-22), 1697-1708 (2008-07-09)
To determine the effectiveness of high volume image guided injections (HVIGI) for chronic Achilles tendinopathy. We included in the study 30 consecutive patients (mean age 37.2 years, range 24 - 58 years) with Achilles tendinopathy for a mean of 35.8