CRMUPMLU
Flammpunkt-Standard
PMCC ASTM D 93 Proc B (190.5 °C)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
according to ASTM® D93
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
petroleum
pharmaceutical
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
Rechtliche Hinweise
Standard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
158.0 °F
Flammpunkt (°C)
70 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)