Merck
CRM558
Supelco
Diesel – Tonlehm 1
certified reference material, pkg of 100 g
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
Certified DRO Concentration (C10 - C28) - 481 mg/Kg
Certified TPH concentration (C6 - C35) - 661 mg/Kg
Verpackung
pkg of 100 g
Hersteller/Markenname
RTC CRM558-100
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
soil
pH-Wert
7.81
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ming-Wei Chao et al.
Environmental toxicology, 32(4), 1412-1425 (2016-08-20)
PM
Chia-Yi Tseng et al.
Scientific reports, 9(1), 6854-6854 (2019-05-03)
Fine particulate matter 2.5 (PM2.5) induces free radicals and oxidative stress in animals, leading to a range of illnesses. In this study, Ganoderma Microsporum immunomodulatory (GMI) proteins were administered to alleviate PM2.5-induced inflammatory responses in mother rats, and PM2.5-induced inflammatory