CLNSAND4
Reiner Sand Nr. 4
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for EPA 1633
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Hersteller/Markenname
RTC CLNSAND-4-100
Matrix
soil
Anwendung(en)
PFAS testing
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)