Wichtige Dokumente
BP813
2-Amino-5-chlorpyridin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
API-Familie
zopiclone
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
bp
127-128 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
135-138 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
InChIKey
MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
320.0 °F
Flammpunkt (°C)
160 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)