Merck
BCR356
ZnAl4Cu1 (Spurenelemente)
BCR®, certified reference material, disc
Synonym(e):
Aluminium-Kupfer-Zink-Legierung
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Form
disc
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
general analytical
Format
matrix material
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR356
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)