BCR354
ZnAl4 (Spurenelemente)
BCR®, certified reference material, disc
Synonym(e):
Aluminium-Zink-Legierung
About This Item
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Form
disc
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
general analytical
Format
matrix material
Hinweis zur Analyse
BCR354
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)