BCR077R
1-Methyl-chrysen
BCR®, certified reference material
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cccc2c1ccc3c4ccccc4ccc23
InChI
1S/C19H14/c1-13-5-4-8-17-15(13)11-12-18-16-7-3-2-6-14(16)9-10-19(17)18/h2-12H,1H3
InChIKey
LQKGSLMFGWWLIU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
BCR077R
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)