Wichtige Dokumente
B0300000
Barbital
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5,5-Diethyl-2,4,6-(1H,3H,5H)-pyrimidintrion, 5,5-Diethylbarbitursäure, Veronal
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
barbital
Hersteller/Markenname
EDQM
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC1(CC)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)
InChIKey
FTOAOBMCPZCFFF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)