Merck
A-2045-040
TOC-Kalibrierungskit
25 mg TOC
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.21
Hersteller/Markenname
Altus
Methode(n)
TOC: suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Allgemeine Beschreibung
Total organic carbon (TOC) is a measure of the total amount of carbon in an organic compound. It is a critical parameter to evaluate the water quality for possible organic contamination
Anwendung
This kit is intended to be used for the calibration and validation of analytical instruments during the measurement of total organic carbon (TOC) for drinking water, groundwater, surface water, seawater, and wastewater.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1