Wichtige Dokumente
92435
TBX-Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonym(e):
Trypton-Galle-X-glucuronid-Agar
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
according to ISO 16649-1:2018
according to ISO 16649-2:2001
according to ISO 16649-3:2015
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 15 g/L
bile salts, 1.5 g/L
X-β-D-glucuronide, 0.075 g/L
peptone, 20 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
pH-Endwert
7.2±0.2 (25 °C in H2O)
Anwendung(en)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Eignung
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms