Wichtige Dokumente
90637
Mikropartikel auf Melaminharzbasis
size: 2 μm
Synonym(e):
Grössenstandards, Melamin-Formaldehydharz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
aqueous suspension
Konzentration
10% (solids)
Partikelgröße
2 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
Hinweis zur Analyse
Dichte 1.51 g/cm3
Temperaturbeständigkeit: <300°C. Chemische Beständigkeit: Säuren, Basen, organische Lösungsmittel.
Monodisperse Melaminharzpartikel zeichnen sich durch hohe Uniformität und enge Grössenverteilung aus. Sie verfügen über funktionelle Methylolgruppen, die zur kovalenten Kopplung biologisch aktiver Verbindungen genutzt werden können.
Weitere Vorteile der Melaminharzpartikel sind u.a.
- hydrophile Oberfläche
- hohe Vernetzung und Druckbeständigkeit
- Langzeitstabilität in wässrigen Medien (auch Einfrieren und Auftauen möglich)
- Trocknung und Resuspension in wässrigen Phasen möglich (auch Pulver sind auf Wunsch lieferbar!)
- keine Quellung in organischen Lösungsmitteln
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)