Wichtige Dokumente
860867
Brillantkresylblau ALD
Certified by the Biological Stain Commission
Synonym(e):
Brillantblau C
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder or crystals
Zusammensetzung
Dye content, ≥50%
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
mp (Schmelzpunkt)
233-236 °C (lit.)
λmax
622 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥20000 at 237-241 nm in 50% ethanol at 0.005 g/L
≥20000 at 248-252 nm in 50% ethanol at 0.005 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CC\[N+](CC)=C1\C=CC2=Nc3cc(C)c(N)cc3OC2=C1.CC\[N+](CC)=C4\C=CC5=Nc6cc(C)c(N)cc6OC5=C4
InChI
1S/2C17H20N3O.4ClH.Zn/c2*1-4-20(5-2)12-6-7-14-16(9-12)21-17-10-13(18)11(3)8-15(17)19-14;;;;;/h2*6-10H,4-5,18H2,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChIKey
SIHASHFMDFXGSX-UHFFFAOYSA-J
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?