Wichtige Dokumente
84713
Kohlenstoffdisulfid
puriss., low in benzene, ≥99.5% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.67 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
5.83 psi
Qualität
puriss.
low in benzene
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
212 °F
Expl.-Gr.
50 %
Verunreinigungen
≤1 ppm benzene
≤1 ppm toluene
Brechungsindex
n20/D 1.627 (lit.)
n20/D 1.627
bp
46 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−112-−111 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 2.9 g/L at 20 °C
Dichte
1.263 g/mL at 20 °C
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChIKey
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?