Wichtige Dokumente
81520
Poly(α-Methylstyrol)
analytical standard, for GPC, 100,000
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
for GPC
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Mol-Gew.
Mn ~106000
Mp ~110000
Mw ~108000
Methode(n)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Dichte
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
~1.02
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChIKey
XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)