Wichtige Dokumente
79332
Davis-Minimal-Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
Minimal-Agar, Davis
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 15 g/L
ammonium sulfate, 1 g/L
dextrose, 1 g/L
dipotassium phosphate, 7 g/L
magnesium sulfate, 0.1 g/L
monopotassium phosphate, 2 g/L
sodium citrate, 0.5 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.0±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
Eignung
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Verwandte Kategorien
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?