Merck
77088
Supelco
Redoxstandard
358 mV
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Beschreibung
redox potential: 358 mV ±5 mV, 25°C
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
environmental
pharmaceutical
Format
mixture
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Der Wert ist das Potential einer Platin-Elektrode gegen eine Ag/AgCl-Referenzelektrode in 3M Kaliumchlorid-Lösung
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)