Wichtige Dokumente
75051
Lycopin
analytical standard
Synonym(e):
E160d, ψ,ψ-Carotin, 2,6,10,14,19,23,27,31-Octamethyl-dotriaconta-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-tridecaen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥85.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
-65 to -96°C
SMILES String
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C40H56/c1-33(2)19-13-23-37(7)27-17-31-39(9)29-15-25-35(5)21-11-12-22-36(6)26-16-30-40(10)32-18-28-38(8)24-14-20-34(3)4/h11-12,15-22,25-32H,13-14,23-24H2,1-10H3/b12-11+,25-15+,26-16+,31-17+,32-18+,35-21+,36-22+,37-27+,38-28+,39-29+,40-30+
InChIKey
OAIJSZIZWZSQBC-GYZMGTAESA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Entwicklung eines Nahinfrarot-Spektroskopieverfahrens (NIRS) für die quantitative Analyse von Lycopen in dehydrierten Tomatenproben
- Multirückstandsanalyse von Thiamin, Riboflavin, Niacin, Pyridoxin, Folsäure, Ascorbinsäure, Retinol, γ-Tocopherol, Phyllochinon, Lycopen und β-Carotin in Proben von Kirschtomaten und pharmazeutischen Formulierungen mittels Flüssigchromatografie (LC) in Kombination mit einem UV-Nachweis
- Quantitative Analyse von neun Carotinoiden in Proben von Nahrungsergänzungsmitteln durch ein Verfahren auf Basis von Ultrahochleistungs-überkritische Flüssigkeit-Chromatografie-Photodiodenarray-Detektor (UHPSFC-PDA)
- Gleichzeitige Bestimmung von Lycopen und Ubidecarenon in ihrer kombinierten pharmazeutischen Darreichungsform durch Umkehrphase-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (RP-HPLC), die an einen UV-Nachweis bei 400 nm gekoppelt ist, in Übereinstimmung mit der IHC-Richtlinie Q2 R
- Ramanspektroskopie von orangenen Süßkartoffelproben zum Messen ihres Carotingehalts
- Gleichzeitige Messung von Chlorophyll (a & b) und Carotinoiden (β-Carotin und Lycopen) in Obstproben von Erdbeere, Aprikose und Himbeere durch zwei UV/VIS-Spektrophotometrieverfahren
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
HPLC Analysis of Carotene Compounds on Ascentis® RP-Amide