Wichtige Dokumente
74884
Natrium-1-octansulfonat Monohydrat
≥99.0% (T)
Synonym(e):
1-Octansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
anionic
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Form
sheet
Mol-Gew.
234.29 g/mol
Methode(n)
ion pair chromatography: suitable
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
SMILES String
O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)