Wichtige Dokumente
70382
1,2-Naphthochinon-4-sulfonsäure Natriumsalz
for spectrophotometric det. of isonicotic hydrazide, amines and amino acids, ≥97.0% (T)
Synonym(e):
3,4-Dihydro-3,4-dioxo-1-naphthalinsulfonsäure Natriumsalz, Folins Reagens, Natrium-1,2-naphthochinon-4-sulfonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (HPLC)
≥97.0% (T)
Form
powder
Qualität
for spectrophotometric det. of isonicotic hydrazide, amines and amino acids
spezifische(r) Analyt(en)
sodium
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC(=O)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H6O5S.Na/c11-8-5-9(16(13,14)15)6-3-1-2-4-7(6)10(8)12;/h1-5H,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
UBLXEEBHYISRFM-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?