Merck
70142
Millipore
Laktose-Bouillon
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
UNSPSC-Code:
41171606
NACRES:
NA.74
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
lactose, 5 g/L
meat extract, 3 g/L
peptone, 5 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
6.9±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
pathogen testing
pharmaceutical
water monitoring
microbiology
Eignung
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Anwendung
Empfohlen für den mutmaßlichen Nachweis von Mitgliedern der Coliformen Gruppe in Wasser, Milch und anderen Materialien. Entspricht weitgehend der Zusammensetzung der United States Pharmacopoeia.
Angaben zur Herstellung
Add 13 g to 1 litre of distilled water. Mix well and distribute into containers fitted with Durham tubes. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
Sonstige Hinweise
Hergestellt nach den Spezifikationen in
Fußnote
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Stand. Meths. for the Examin. of Water & Sewage, 9th Ed., 186-186 (1946)
Stand. Meths. for the Examin. of Dairy Prods., 9th Ed., 133-133 (1948)