Wichtige Dokumente
695025
Salpetersäure
reagent grade, fuming, >90%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
Assay
>90%
Form
liquid
Farbe
colorless to dark yellow
bp
120.5 °C (lit.)
SMILES String
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?