Wichtige Dokumente
67616
Enterobacteria Millichrome™ plus Agar
suitable for microbiology
Synonym(e):
Enterobacteria chromogenic agar
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
EP
JP
USP
Qualitätsniveau
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
dry heat compatible
Form
dry powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
Agar, 11.0 g/L
Chromogenic and selective mix, 0.7 g/L
Mineral salts, 4.9 g/L
Peptones and yeast extract, 22.0 g/L
Hersteller/Markenname
MilliChrome™
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.4±0.2 (25 °C)
Löslichkeit
deionized water: 42.3 g/L
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
selective for bacteria: Enterobacter spp.
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
- Disperse slowly 42.3 g of powder base in 1 L of purified water.
- Stir until agar is well thickened.
- Heat and bring to boil (100 °C) while swirling or stirring regularly.
DO NOT HEAT TO MORE THAN 100 °C. DO NOT AUTOCLAVE AT 121 °C.
Warning: If using an autoclave, do so without pressure.
Step 2 (Cooling)
- Cool in a water bath to 45-50 °C.
- Swirl or stir gently to homogenize.
- Pour medium into Petri dishes.
- Let solidify.
- Let plates dry.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)