Merck
63677
Supelco
(−)-Menthon
analytical standard
Synonym(e):
(1R,4S)-p-Menthan-3-on, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
Beilstein:
2041368
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.5 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D −28±2°, neat
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥90:10 (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
n20/D 1.451
bp
207-210 °C (lit.)
Dichte
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChIKey
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Hochreines (-)-Menthon Auflösungsreagenz für Diole durch Acetalisierung; von Menthon abstammende spirozyklische 1,3-Dioxan-4,6-dione werden bei der asymmetrischen Diels-Alder- und (2+2)-Cycloadditionen eingesetzt
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
165.2 °F
Flammpunkt (°C)
74 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
M. Sato et al.
Tetrahedron, 47, 7271-7271 (1991)
T. Harada, A. Oku
Synlett, 95-95 (1994)
Protokolle
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol