Merck
61828
Supelco
10-Undecen-1-ol
analytical standard
Synonym(e):
11-Hydroxy-1-undecen, NSC 66157, Undecylenalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CH(CH2)9OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.29
Beilstein:
1753225
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤0.5% water
Brechungsindex
n20/D 1.448-1.453
n20/D 1.45 (lit.)
bp
132-133 °C/15 mmHg (lit.)
245-248 °C (lit.)
Dichte
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
InChIKey
GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
257.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
125 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)