Merck
58383
Hamilton® Spritze, Serie 700, Spezialnadel
710SNR, volume 100 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
stainless steel needle (point style 3)
Kanülengröße
22s ga (blunt tip)
Leistungsmerkmale
needle type SN (special needle)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80665
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
100 μL
Kompatibilität
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)