Wichtige Dokumente
56581
Natriumperchlorat Monohydrat
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (T)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.0-101.0% (T)
Form
solid
Hersteller/Markenname
LiChropur™
Methode(n)
HPLC: suitable
pH-Wert
4.5-8.0
Löslichkeit
H2O: 5%, clear, colorless
λ
10 % in water
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.1
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.03
λ: 240 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES String
O.[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- Bestimmung von Methenamin, Methenaminmandelat und Methenaminhippurat in pharmazeutischen Zubereitungen mittels Ionenaustausch-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC).
- Entwicklung und Validierung von RP-HPLC-Verfahren für Auflösung und Assay von Etoricobix in pharmazeutischen Darreichungsformen.
- Bestimmung von Nitrat und Nitrit durch HPLC in Humanplasma.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)