Merck
53638
Supelco
Nitratstickstoffstandard für IC
certified reference material, 1000 mg/L N as nitrate in water (nominal concentration), TraceCERT®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Konzentration
1000 mg/L N as nitrate in water (nominal concentration)
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Format
single component solution
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC 17034 produziert und zertifiziert. Dieses ZRM ist auf die SI-Basiseinheit kg rückführbar und wird gegen die Primärnormale eines NMI, z. B. des NIST, gemessen.
Der zertifizierte Inhalt sowie Messunsicherheiten und Verfallsdatum können dem Zertifikat entnommen werden.
Ihr Zertifikat können Sie unter http://www.sigma-aldrich.com herunterladen.
Anwendung
<ul>
<li>
<strong>Anaerobic Ammonium Oxidation (Anammox) with Planktonic Cells in a Redox-Stable Semicontinuous Stirred-Tank Reactor:</strong> Diese Studie untersucht den Einsatz von Anammox-Prozessen zur effizienten Stickstoffentfernung aus Abwässern und unterstreicht die Bedeutung präziser Nitrat-Stickstoff-Standards für die Gewährleistung einer genauen Prozesskontrolle und der Einhaltung von Umweltvorschriften (Ding et al., 2018).
</li>
<li>
<strong>Enhancement of total lipid yield by nitrogen, carbon, and iron supplementation in isolated microalgae:</strong> Die Forschungsarbeit zeigt, wie die Nährstoffbehandlung, einschließlich kontrollierter Nitratstickstoffkonzentrationen, die Lipidproduktion in Algen erheblich beeinflussen kann, was für die Entwicklung von Biokraftstoffen und andere biotechnologische Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist (Sivaramakrishnan und Intaroensakdi, 2017 ).
</li>
<li>
<strong>Seasonal trends of atmospheric nitrogen dioxide and sulfur dioxide over North Santa Clara, Cuba:</strong> Diese Umweltüberwachungsstudie unterstreicht die Notwendigkeit genauer Kalibrierungsstandards wie Nitrat-Stickstoff für die Beurteilung der Luftqualität und die Untersuchung der Atmosphärenchemie (Alejo et al., 2013).
</li>
<li>
<strong>Analysis of inorganic nitrogen and related anions in high salinity water using ion chromatography:</strong> IDer Artikel beschreibt Methoden, die Nitrat-Stickstoff-Standards einbeziehen, um die Zuverlässigkeit von Ergebnissen der Ionenchromatographie zu gewährleisten, die für die Umweltüberwachung und die Einhaltung von Vorschriften entscheidend sind (Wilson et al., 2011).
</li>
<li>
<strong>Simultaneous determination of bromide, nitrite and nitrate ions in seawater by capillary zone electrophoresis:</strong> In dieser Forschungsarbeit werden Nitrat-Stickstoff-Standards verwendet, um die analytischen Methoden zu kalibrieren, die für eine präzise Quantifizierung von Nährstoffen in Meeresumgebungen erforderlich sind, um so zu ökologischen Beurteilungen und der Meereschemie beizutragen (Fukushi et al., 2000).
</li>
</ul>
Verlinkung
Besuchen Sie das IC Portal für weitere Informationen
Hinweis zur Analyse
1000 mg/l N als Nitrat in Wasser, hergestellt aus hochreinem NaNO3 und Wasser
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)