Wichtige Dokumente
53158
Hexylbenzol
analytical standard
Synonym(e):
1-Phenyl-hexan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.8% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.486 (lit.)
n20/D 1.486
bp
226 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−61 °C (lit.)
Dichte
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
CCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H18/c1-2-3-4-6-9-12-10-7-5-8-11-12/h5,7-8,10-11H,2-4,6,9H2,1H3
InChIKey
LTEQMZWBSYACLV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Kompatibilität
Empfohlene Produkte
Als Spritzschutz empfohlene Handschuhe
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)