Wichtige Dokumente
49634
γ-Tocotrienol
analytical standard
Synonym(e):
(R)-γ-Tocotrienol, [R-(E,E)]-3,4-Dihydro-2,7,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Elaeis guineensis
Qualitätsniveau
Qualität
analytical standard
Assay
≥97.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Farbe
very light yellow to dark yellow
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2cc(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C28H42O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-19-26(29)23(5)24(6)27(25)30-28/h11,13,15,19,29H,8-10,12,14,16-18H2,1-7H3/b21-13+,22-15+/t28-/m1/s1
InChIKey
OTXNTMVVOOBZCV-WAZJVIJMSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?