Wichtige Dokumente
46416
Oxasulfuron
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-carbamoylsulfamoyl]-benzoesäure-oxetan-3-ylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
Cc1cc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2C(=O)OC3COC3)n1
InChI
1S/C17H18N4O6S/c1-10-7-11(2)19-16(18-10)20-17(23)21-28(24,25)14-6-4-3-5-13(14)15(22)27-12-8-26-9-12/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H2,18,19,20,21,23)
InChIKey
IOXAXYHXMLCCJJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)