Wichtige Dokumente
45921
2-Methyl-m-phenylendiamin
analytical standard
Synonym(e):
2,6-Diamino-toluol, 2,6-Toluoldiamin, 2,6-Tolylendiamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
Cc1c(N)cccc1N
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
InChIKey
RLYCRLGLCUXUPO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)