42583
Lavandulol
analytical standard
Synonym(e):
2-Isopropenyl-5-methyl-4-hexen-1-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥90.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤5.0% water (Karl Fischer)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)=CCC(C(C)=C)CO
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)5-6-10(7-11)9(3)4/h5,10-11H,3,6-7H2,1-2,4H3
InChIKey
CZVXBFUKBZRMKR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F
Flammpunkt (°C)
98 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?